Läs mer
2-amino-4-bromobensoesyra, 97 %
Produktkod. 15462188
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462188 1 g 1g
15482188 250 mg 250mg
15472188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55829.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 20776-50-5 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
2-Amino-4-brombensoic acid, , används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Amino-4-brombensoic acid, , används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes
, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten (lågt).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20776-50-5
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.034
MDL-nummer MFCD03618454
InChI-nyckel BNNICQAVXPXQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-carboxyaniline, 2-amino-4-bromo-benzoic acid, 2-amino-4-brombenzoic acid, zlchem 336, pubchem13462, acmc-1cb3t, ksc207e6b, pharmabridge p-1344
PubChem CID 88691
IUPAC-namn 2-amino-4-brombensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-bromobenzoic acid
Smältpunkt 230°C to 234°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water (slightly).
Formel vikt 216.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.