Läs mer
2-Amino-4-bromopyridine, TRC
Produktkod. 30322945
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30322945 5 g
1 options
Produktkod. 30322945 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6018705G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-bromopyridine
CAS 84249-14-9
Molekylformel C5 H5 Br N2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8)
LEDER Nc1cc(Br)ccn1
IUPAC-namn 4-bromopyridin-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 173.01
Formel vikt 171.9636