Läs mer
2-Amino-4-bromopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-bromopyridine |
| CAS | 84249-14-9 |
| Molekylformel | C5 H5 Br N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| LEDER | Nc1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC-namn | 4-bromopyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.01 |
| Formel vikt | 171.9636 |