Läs mer
2-amino-4-brompyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481519
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481519 1 g 1g
15491519 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15481519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64358.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 343926-69-2 | Molekylformel: C4H4BrN3 | Molekylvikt: 174,001 g/mol
Det används som ett farmaceutiskt mellanmaterial. Det är också ett viktigt organiskt mellanprodukt som används inom agrokemikalier, läkemedel och färgämnesfält.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det används som ett farmaceutiskt mellanmaterial. Det är också ett viktigt organiskt mellanprodukt som används inom agrokemikalier, läkemedel och färgämnesfält.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 343926-69-2
Molekylformel C4H4BrN3
Molekylvikt (g/mol) 174.001
MDL-nummer MFCD09999168
InChI-nyckel MINURGGJJKMQQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-bromopyrimidine, 4-bromo-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,4-bromo, 4-bromanylpyrimidin-2-amine, 4-bromopyrimidine-2-ylamine, 2-amino-6-bromopyrimidine, 4-bromo-2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine,4-bromo-9ci, 2-pyrimidinamine, 4-bromo, 4-bromo-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 12803496
IUPAC-namn 4-brompyrimidin-2-amin
LEDER C1=CN=C(N=C1Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-bromopyrimidine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 111375
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 174
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.