Läs mer
2-amino-4-klor-3,5,6-trifluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447087
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447087 5 g 5g
15457087 250 mg 250mg
15437087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34155.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63489-56-5 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63489-56-5
Molekylformel C5H2ClF3N2
Molekylvikt (g/mol) 182.53
MDL-nummer MFCD08436088
InChI-nyckel WZRMLGNDGPCZFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine, 4-chloro-3,5,6-trifluoro-2-pyridinamine, 4-chloro-3,5,6-trifluoro-2-pyridylamine, 3,5,6-trifluoro-4-chloropyridine-2-amine, 4-chloranyl-3,5,6-tris fluoranyl pyridin-2-amine
PubChem CID 12508075
IUPAC-namn 4-klor-3,5,6-trifluorpyridin-2-amin
LEDER C1(=C(C(=C(N=C1N)F)F)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
Smältpunkt 119 °C till 123 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 182.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.