Läs mer
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7032599
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15467037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34118.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 417721-69-8
Molekylformel C5H4ClIN2
Molekylvikt (g/mol) 254.455
MDL-nummer MFCD08741521
InChI-nyckel BWMULFKDCVPGNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-3-iodopyridine, 4-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, pubchem14998, ksc585e3h, 4-chloro-3-iodo-2-pyridineamine, 4-chloro-3-iodopyridin-2-ylamine, 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-yl amine
PubChem CID 22936596
IUPAC-namn 4-chloro-3-iodopyridin-2-amine
LEDER C1=CN=C(C(=C1Cl)I)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine
Smältpunkt 111°C to 113°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 254.46
Procent renhet 97%