Läs mer
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine, 95%
Produktkod. 15411989
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411989 1 g 1g
15431989 250 mg 250mg
15421989 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64678.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6980-08-1 | C5H4ClN3O2 | 173.56 g/mol
2-Amino-4-klor-3-nitropyridin är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Amino-4-klor-3-nitropyridin är en viktig råvara och intermediär som används i organisk
syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i dimetylformamid, dimetylsulfoxid, varm
etanol, etylacetat och varm metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6980-08-1
Molekylformel C5H4ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 173.56
MDL-nummer MFCD04116097
InChI-nyckel DIRINUVNYFAWQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-chloropyridine, 4-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, pubchem17739, ksc352m6b, 3-nitro-4-chloropyridine-2-amine, 4-chloro-2-amino-3-nitropyridine
PubChem CID 4071694
IUPAC-namn 4-klor-3-nitropyridin-2-amin
LEDER C1=CN=C(C(=C1Cl)[N+](=O)[O-])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Kvantitet 1 g
Beilstein 391939
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide,hot ethanol,ethyl acetate and hot methanol.
Formel vikt 173.56
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.