Läs mer
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine |
| CAS | 6980-08-1 |
| Molekylformel | C5 H4 Cl N3 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-3-1-2-8-5(7)4(3)9(10)11/h1-2H,(H2,7,8) |
| LEDER | Nc1nccc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3-nitropyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.56 |
| Formel vikt | 172.9992 |