Läs mer
2-amino-4-klor-5,6-dimetylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15410828
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410828 5 g 5g
15420828 250 mg 250mg
15400828 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54552.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14394-61-7 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig
i kloroform och etanol
Noter
°Förvaras vid -20 C. Håll borta från ljus och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14394-61-7
Molekylformel C6H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 157.601
MDL-nummer MFCD00462111
InChI-nyckel RRMVDLLCVGZDMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 248655
IUPAC-namn 4-klor-5,6-dimetylpyrimidin-2-amin
LEDER CC1=C(N=C(N=C1Cl)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine
Kvantitet 5 g
Synonym 4-chloro-5,6-dimethyl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-5,6-dimethyl, 2-amino-4-chloro-5,6-dimethyl-pyrimidine, 6-chloro-4,5-dimethylpyrimidine-2-ylamine, 2-pyrimidinamine,4-chloro-5,6-dimethyl
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform and Ethanol
Formel vikt 157.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.