Läs mer
2-amino-4-klor-5,6-dimetylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7036287
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15420828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54552.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 14394-61-7 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in Chloroform and Ethanol
Notes
Store at -20°C. Keep away from light and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14394-61-7
Molekylformel C6H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 157.601
MDL-nummer MFCD00462111
InChI-nyckel RRMVDLLCVGZDMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 248655
IUPAC-namn 4-chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-amine
LEDER CC1=C(N=C(N=C1Cl)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-chloro-5,6-dimethyl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-5,6-dimethyl, 2-amino-4-chloro-5,6-dimethyl-pyrimidine, 6-chloro-4,5-dimethylpyrimidine-2-ylamine, 2-pyrimidinamine,4-chloro-5,6-dimethyl
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform and Ethanol
Formel vikt 157.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.