missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-4-chloro-5-sulfamoyl-o-benzotoluidide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoyl-o-benzotoluidide |
| CAS | 23380-54-3 |
| Molekylformel | C14H14ClN3O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2-methylphenyl)benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN3O3S/c1-8-4-2-3-5-12(8)18-14(19)9-6-13(22(17,20)21)10(15)7-11(9)16/h2-7H,16H2,1H3,(H,18,19)(H2,17,20,21) |
| LEDER | NC1=C(C(NC2=C(C)C=CC=C2)=O)C=C(S(N)(=O)=O)C(Cl)=C1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-chloro-N-(2-methylphenyl)-5-sulfamoylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.8 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?