Läs mer
2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313182
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313182 1 ml
1 options
Produktkod. 30313182 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10200100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
CAS 3086-91-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H7 Cl N2 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Furosemide Imp. C (EP), Furosemide USP Related Compound B, Furosemide USP RC B, 2-Amino-4-chloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Related Compound B, Furosemide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN2O4S/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)15(10,13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14)
LEDER Nc1cc(Cl)c(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 2-amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 250.66
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 249.9815 g/mol