Läs mer
2-amino-4-klor-6-metoxipyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10758172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10758172 5 g Glasflaska 5g
10596641 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10758172 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 347090050
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 5734-64-5
Molekylformel C5H6ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 159.57
MDL-nummer MFCD00233535
InChI-nyckel VFEYBTFCBZMBAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methoxy, 2-amino-6-chloro-4-methoxypyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy, 2-amino-4-methoxy-6-chloro pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinamine, 2-amino-4-chloro-6-methoxylpyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy-pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 79811
IUPAC-namn 4-klor-6-metoxipyrimidin-2-amin
LEDER COC1=CC(Cl)=NC(N)=N1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 169°C to 176°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 159.57
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.