Läs mer
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, 98%
Produktkod. 11397036
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397036 5 g 5g
11307046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06896.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5600-21-5 | C5H6ClN3 | 143.574 g/mol
2-Amino-4-klor-6-metylpyrimidin är en nitrifikationshämmare. Det användes för att studera inverkan av klorsubstitution i pyrimidinring på protondonatorförmågan hos aminogruppen i 2-aminopyrimidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Amino-4-klor-6-metylpyrimidin är en nitrifikationshämmare. Det användes för att studera inverkan av klorsubstitution i pyrimidinring på protondonatorförmågan hos aminogruppen i 2-aminopyrimidin.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5600-21-5
Molekylformel C5H6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 143.574
MDL-nummer MFCD00006091
InChI-nyckel NPTGVVKPLWFPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, am inhibitor, am pesticide, prepn. am, 4-chloro-6-methyl-2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methylpyrimidin-2-ylamine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methyl, am nitrification inhibitor, pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methyl, 2-amino-6-chloro-4-methylpyrimidine
PubChem CID 21810
ChEBI CHEBI:58960
IUPAC-namn 4-klor-6-metylpyrimidin-2-amin
LEDER CC1=CC(=NC(=N1)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Smältpunkt 181°C to 186°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 114297
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 143.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.