Läs mer
2-amino-4-klorobenzoesyra, 98 %
Produktkod. 10607632 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10607632 25 g 25g
10488620 100 g 100g
10790565 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10607632 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103320250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 89-77-0 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-77-0
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00007778
InChI-nyckel JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
PubChem CID 66646
IUPAC-namn 2-amino-4-klorbensoesyra
LEDER NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 231 °C till 235 °C
Färg Beige till Brun
Flampunkt >100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H3(Cl)CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, 365
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Formel vikt 171.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.