Läs mer
2-amino-4-klorobenzosyra, TRC
Produktkod. 30313298
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30313298 50 g
1 options
Produktkod. 30313298 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60329550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 89-77-0
Molekylformel C7H6ClNO2
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Chloroanthranilic Acid, 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-aminobenzoic Acid, 4-Chloroanthranilic Acid, NSC 17188
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
LEDER Nc1cc(Cl)ccc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-4-klorobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 171.58
Formel vikt 171.0087