Läs mer
2-amino-4-klorobenzonitril, 99 %
Produktkod. 15244258 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15244258 50 g 50g
15234258 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15244258 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450750500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 38487-86-4 | C7H5ClN2 | 152,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38487-86-4
Molekylformel C7H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 152.58
InChI-nyckel UZHALXIAWJOLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-amino-4-chloro, 5-chloro-2-cyanoaniline, 4-chloro-2-aminobenzonitrile, 4-chloroanthranilonitrile, 2-amino-4-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem20756, 2-amino-4-chloroberizonitrile, bidd:gt0102, 2-amino-4-chlorobenzonitrile, 2-amino-4-chloro-benzonitrile
PubChem CID 170059
IUPAC-namn 2-amino-4-klorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Smältpunkt 159.0°C to 162.0°C
Kvantitet 50 g
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 152.58
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.