Läs mer
2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride |
| CAS | 445-14-7 |
| Molekylformel | C7H5ClF3N |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-(Trifluoromethyl)-5-chloroaniline, 5-Chloro-2-trifluoromethylaniline, 5-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-5(6(12)3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| LEDER | Nc1cc(Cl)ccc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.57 |
| Formel vikt | 195.0063 |