Läs mer
2-Amino-4-chlorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-chlorophenol |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2 |
| Formel vikt | 143.0138 |