Läs mer
2-amino-4-klorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455348
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455348 25 g 25g
15445348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59130.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19798-80-2 | C5H6ClN2 | 129.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19798-80-2
Molekylformel C5H6ClN2
Molekylvikt (g/mol) 129.57
MDL-nummer MFCD04113820
InChI-nyckel RQMWVVBHJMUJNZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-4-chloropyridine, 4-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyridinamine, 4-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-4-chloro pyridine, 4-chloro-2-pyridinylamine, 2-amino-4-chloro-pyridine, 4-chloro-2-aminopyridine, 4-chlorpyridin-2-amin
PubChem CID 581866
IUPAC-namn 4-kloropyridin-2-amin
LEDER NC1=CC(Cl)=CC=[NH+]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chloropyridine
Smältpunkt 129°C to 133°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 128.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.