Läs mer
2-amino-4-klorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11996401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11996401 5 g Glasflaska 5g
11916411 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441460050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19798-80-2 | C5H6ClN2 | 129.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19798-80-2
Molekylformel C5H6ClN2
Molekylvikt (g/mol) 129.57
MDL-nummer MFCD04113820
InChI-nyckel RQMWVVBHJMUJNZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-4-chloropyridine, 4-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyridinamine, 4-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-4-chloro pyridine, 4-chloro-2-pyridinylamine, 2-amino-4-chloro-pyridine, 4-chloro-2-aminopyridine, 4-chlorpyridin-2-amin
PubChem CID 581866
IUPAC-namn 4-kloropyridin-2-amin
LEDER NC1=CC(Cl)=CC=[NH+]1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chloropyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 130.0°C to 132.0°C
Färg Brun till färglös
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 128.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-4-chloropyridine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.