Läs mer
2-amino-4-klorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461118
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461118 1 g 1g
15481118 250 mg 250mg
15471118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55007.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3993-78-0 | C4H4ClN3 | 129.547 g/mol
2-Amino-4-klorpyrimidin är ett substrat som används i en palladiumkatalyserad cyanering med zink(II)cyanid. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Amino-4-klorpyrimidin är ett substrat som används i en palladiumkatalyserad cyanering med zink(II)cyanid. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara i kylda förhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3993-78-0
Molekylformel C4H4ClN3
Molekylvikt (g/mol) 129.547
MDL-nummer MFCD00038021
InChI-nyckel DBGFGNCFYUNXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloropyrimidine, 2-amine-4-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyrimidinamine, 4-chloro-2-aminopyrimidine, 4-chloropyrimidine-2-amine, 4-chloro-pyrimidin-2-ylamine, 4-chloropyrimidine-2-ylamine, 2-amino-6-chloropyrimidine, 4-chloro-2-pyrimidineamine
PubChem CID 223332
IUPAC-namn 4-klorpyrimidin-2-amin
LEDER C1=CN=C(N=C1Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chloropyrimidine
Smältpunkt 155°C to 160°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 129.55
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.