Läs mer
2-Amino-4-klorotiofenol, 96 %
Produktkod. 11481657
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481657 25 g 25g
11471657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25640.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1004-00-8 | C6H6ClNS | 159,631 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1004-00-8
Molekylformel C6H6ClNS
Molekylvikt (g/mol) 159.631
MDL-nummer MFCD00792528
InChI-nyckel NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
PubChem CID 12000
IUPAC-namn 2-amino-4-klorbensentiol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-chlorothiophenol
Smältpunkt 52 °C till 59 °C
Odör Obehagligt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1759
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 159.64
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.