Läs mer
2-Amino-4-cyano-5-imidazolecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-cyano-5-imidazolecarboxamide |
| CAS | 125815-68-1 |
| Molekylformel | C5 H5 N5 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O/c6-1-2-3(4(7)11)10-5(8)9-2/h(H2,7,11)(H3,8,9,10) |
| LEDER | NC(=O)c1[nH]c(N)nc1C#N |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-cyano-1H-imidazole-5-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.13 |
| Formel vikt | 151.0494 |