Läs mer
2-amino-4-cyanobenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-amino-4-cyanobenzoic acid |
| CAS | 64630-00-8 |
| Molekylformel | C8H6N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c9-4-5-1-2-6(8(11)12)7(10)3-5/h1-3H,10H2,(H,11,12) |
| LEDER | Nc1cc(ccc1C(=O)O)C#N |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-cyanobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.14 |
| Formel vikt | 162.0429 |