Läs mer
2-amino-4-cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7047848
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369825 1 g 1g
11379825 5 g 5g
11389825 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19841.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 42182-27-4 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
2-Amino-4-cyanopyridin används vid behandling av störningar i centrala nervsystemet (CNS) och som en mGluR2-antagonist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Amino-4-cyanopyridin används vid behandling av
störningar i centrala nervsystemet (CNS) och som en mGluR2-antagonist.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42182-27-4
Molekylformel C6H5N3
Molekylvikt (g/mol) 119.127
MDL-nummer MFCD03791310
InChI-nyckel GEEAYLFEIFJFGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-cyanopyridine, 2-aminoisonicotinonitrile, 2-amino-isonicotinonitrile, pubchem7664, 4-cyanopyridin-2-amine, 4-cyano-2-aminopyridine, acmc-1art6, 2-amino-4-cyano-pyridine, ksc490s3f, 4-cyano-2-pyridinamine
PubChem CID 7015524
IUPAC-namn 2-aminopyridin-4-karbonitril
LEDER C1=CN=C(C=C1C#N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-cyanopyridine
Smältpunkt 148°C to 152°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 386393
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 119.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.