Läs mer
2-amino-4-etylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453028
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453028 2.5 g 2.5g
11463028 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18754.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33252-32-3 | C7H11N2 | 123.18 g/mol
2-amino-4-etylpyridin används som en prekursor för att framställa 1-etyl-3-[5-(7-etyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-2-hydroxi-fenyl]-urea. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes. Det anses vara en analog av pirlimycin, som fungerar som ett antibiotikum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-amino-4-etylpyridin används som en prekursor för att framställa 1-etyl-3-[5-(7-etyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-2-hydroxi-fenyl]-urea. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes. Det anses vara en analog av pirlimycin, som fungerar som ett antibiotikum.
Löslighet Löslig i vatten, hexan, etylacetat och metyl-tert-butyleter
.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33252-32-3
Molekylformel C7H11N2
Molekylvikt (g/mol) 123.18
MDL-nummer MFCD00129025
InChI-nyckel SJWHILBZPGQBJE-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-4-ethylpyridine, 4-ethyl-pyridin-2-ylamine, 4-ethyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 4-ethyl, chembl62077, pubchem7108, 4-ethyl-2-pyridylamine, 4-ethyl-2-aminopyridine, acmc-20ao52
PubChem CID 118425
IUPAC-namn 4-etylpyridin-2-amin
LEDER CCC1=CC=[NH+]C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-ethylpyridine
Smältpunkt 65°C to 69°C
Kvantitet 2.5 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Soluble in water,hexane,ethyl acetate and methyl tert-butyl ether.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.