Läs mer
2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid |
| CAS | 129833-28-9 |
| Molekylformel | C8H8NO2F |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8FNO2/c1-4-6(9)3-2-5(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | Cc1c(N)c(ccc1F)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.15 |
| Formel vikt | 169.0539 |