Läs mer
2-Amino-4-fluoro-5-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-fluoro-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 1194097-41-0 |
| Molekylformel | C7H5N2O4F |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Afatinib Impurity 72 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FN2O4/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10(13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12) |
| LEDER | C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.12 |
| Formel vikt | 200.0233 |