Läs mer
2-Amino-4-fluorobenzoic acid, 96%
Produktkod. 10461101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10461101 2.5 g 2.5g
10581544 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10461101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 293020025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 446-32-2 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-32-2
Molekylformel C7H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 155.13
MDL-nummer MFCD00075553
InChI-nyckel LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
PubChem CID 2724967
IUPAC-namn 2-amino-4-fluorobenzoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 188.0°C to 196.0°C
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel H2NC6H3(F)COOH
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 155.13
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.