Läs mer
2-Amino-4'-fluorobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4'-fluorobenzophenone |
| CAS | 3800-06-4 |
| Molekylformel | C13H10FNO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2-Aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone, 2-Aminophenyl 4-Fluorophenyl Ketone, o-(p-Fluorobenzoyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10FNO/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H,15H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1C(=O)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | (2-aminophenyl)-(4-fluorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.22 |
| Formel vikt | 215.0746 |