Läs mer
2-Amino-4-fluorfenol, 97 %
Produktkod. 11396539
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396539 1 g 1g
11306549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26165.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 399-97-3 | C6H6FNO | 127,118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 399-97-3
Molekylformel C6H6FNO
Molekylvikt (g/mol) 127.118
MDL-nummer MFCD00077451
InChI-nyckel ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735917
IUPAC-namn 2-amino-4-fluorfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-fluorophenol
Smältpunkt 138 °C till 141 °C
Kvantitet 1 g
Synonym 5-fluoro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro-phenol, 4-fluoro-2-aminophenol, zlchem 493, pubchem2825, acmc-1ah2l, phenol,2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluorophenol
Formel vikt 127.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.