Läs mer
2-amino-4-fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15401339
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401339 1 g 1g
15421339 250 mg 250mg
15411339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64233.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 944401-77-8 | C5H5FN2 | 112.11 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär
som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 944401-77-8
Molekylformel C5H5FN2
Molekylvikt (g/mol) 112.11
MDL-nummer MFCD09260906
InChI-nyckel WCCFLOQQACDOAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-fluoropyridine, 4-fluoro-2-pyridinamine, 4-fluoro-2-pyridylamine, 4-fluoro-pyridin-2-ylamine, 4-fluoro-2-pyridineamine, amino-4-fluoropyridine, pubchem19911, acmc-209rrv, 2-pyridinamine,4-fluoro, 4-fluoro-pyridin-2-amine
PubChem CID 18327808
IUPAC-namn 4-fluorpyridin-2-amin
LEDER NC1=NC=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-fluoropyridine
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 15519014
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 112.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.