Läs mer
2-Amino-4-hydroxy-6-chloro-s-triazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-hydroxy-6-chloro-s-triazine |
| CAS | 38862-29-2 |
| Molekylformel | C3H3ClN4O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Amino-4-chloro-6-hydroxy-s-triazine, NSC 269402 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3ClN4O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H3,5,6,7,8,9) |
| LEDER | Nc1nc(O)nc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-6-chloro-1H-1,3,5-triazin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.54 |
| Formel vikt | 145.9995 |