Läs mer
2-Amino-4-hydroxy-6-metylpyrimidin, 98 %
Produktkod. 11460458
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460458 250 g 250g
11450458 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24604.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 3977-29-5 | C5H7N3O | 125,131 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3977-29-5
Molekylformel C5H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 125.131
MDL-nummer MFCD00006095
InChI-nyckel KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
PubChem CID 1532
ChEBI CHEBI:58959
IUPAC-namn 2-amino-6-metyl-lH-pyrimidin-4-on
LEDER CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Smältpunkt ∼305 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 3531
Formel vikt 125.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.