Läs mer
2-amino-4-hydroxy-6-metylpyrimidin, 99 %
Produktkod. 10549790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10549790 100 g Plastflaska 100g
10224560 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10549790 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103831000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 3977-29-5 | C5H7N3O | 125,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3977-29-5
Molekylformel C5H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 125.13
MDL-nummer MFCD00006095
InChI-nyckel KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
PubChem CID 1532
ChEBI CHEBI:58959
IUPAC-namn 2-amino-6-metyl-lH-pyrimidin-4-on
LEDER CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 24, 343
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Formel vikt 125.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.