Läs mer
2-amino-4-hydroxi-6-(trifluormetyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468447 1 g 1g
11478447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18533.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1513-69-5 | C5H4F3N3O | 179.102 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1513-69-5
Molekylformel C5H4F3N3O
Molekylvikt (g/mol) 179.102
MDL-nummer MFCD00068093
InChI-nyckel ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl pyrimidine, 2-amino-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl-pyrimidine, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-trifluoromethyl, pubchem6976, acmc-1bvtd, maybridge1_007193
PubChem CID 233891
IUPAC-namn 2-amino-6-(trifluormetyl)-lH-pyrimidin-4-on
LEDER C1=C(NC(=NC1=O)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Smältpunkt 288°C to 292°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3608100
Formel vikt 179.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.