missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride |
| CAS | 19745-72-3 |
| Molekylformel | C8H9NO2 . HCl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, 2-Amino-4'-Hydroxyacetophenone Hydrochloride, ?-Amino-4-hydroxyacetophenone Hydrochloride, ?-Amino-p-hydroxyacetophenone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,10H,5,9H2;1H |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C=C1)O)CN.Cl |
| IUPAC-namn | 2-amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.63 |
| Formel vikt | 187.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?