Läs mer
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 38160-63-3 |
| Molekylformel | C7H7NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| LEDER | Nc1cc(O)ccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.0426 |