Läs mer
2-amino-4-hydroxikinolinhydrat, 97%, vatten< 12 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046006
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373356 1 g 1g
11383356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12760.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 42712-64-1 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42712-64-1
Molekylformel C9H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 160.18
MDL-nummer MFCD00052386
InChI-nyckel LWGUCIXHBVVATR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoquinolin-4-ol, 4-quinolinol, 2-amino, 2-amino-4-hydroxyquinoline, 2-aminoquinolin-4 1h-one, 2-amino-4-1h-quinolinone, 2-amino-quinolin-4-ol, 2-amino-4 1h-quinolinone, 4 1h-quinolinone, 2-amino, 2-?aminoquinolin-?4-?ol, aminoquinolinol
PubChem CID 594793
IUPAC-namn 2-amino-lH-kinolin-4-on
LEDER NC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate
Smältpunkt ∽298°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent vatten≈ 10 %
Kvantitet 1 g
Beilstein 124785
Formel vikt 160.18 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.