missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-4-(isopropyl-d7-amino)-6-chloro-triazine, TRC

Produktkod. 30318698
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318698 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6117521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-(isopropyl-d7-amino)-6-chloro-triazine
CAS 1216649-31-8
Molekylformel C6 D7 H3 Cl N5
Kvantitet 1 mg
Synonym Atrazine-desethyl D7 (Isopropyl D7), 6-Chloro-N2-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-Chloro-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, D7 deethylatrazine
InChI formel InChI=1S/C6H10ClN5/c1-3(2)9-6-11-4(7)10-5(8)12-6/h3H,1-2H3,(H3,8,9,10,11,12)/i1D3,2D3,3D
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(Nc1nc(N)nc(Cl)n1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 6-chloro-2-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Molekylvikt (g/mol) 194.6732
Formel vikt 194.1064
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.