missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-4-isopropylamino-6-chlorotriazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atrazine-desethyl |
| CAS | 6190-65-4 |
| Molekylformel | C6 H10 Cl N5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-chloro-6-(isopropylamino)- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-N2-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Amino-4-chloro-6-(isopropylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-amino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4-amino-6-isopropylamino-s-triazine, 2-Chloro-4-isopropylamino-6-amino-s-triazine, 2-Isopropylamino-4-amino-6-chloro-1,3,5-triazine, 6-Amino-2-chloro-4-isopropylamino-s-triazine, Atrazine-desethyl, DEA, Deethylatratone, Deethylatrazine, Desethylatrazine, G 30033, N-Deethylatrazine, s-Chloroaminoisopropylaminotriazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10ClN5/c1-3(2)9-6-11-4(7)10-5(8)12-6/h3H,1-2H3,(H3,8,9,10,11,12) |
| LEDER | CC(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.63 |
| Formel vikt | 187.0625 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?