Läs mer
2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine |
| CAS | 84487-08-1 |
| Molekylformel | C6 H7 N3 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Methoxy-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O3/c1-12-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8) |
| LEDER | COc1ccnc(N)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-3-nitropyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.14 |
| Formel vikt | 169.0487 |