missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30321999
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321999 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30321999 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10204000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
CAS 1668-54-8
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C5 H8 N4 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6)9-5(8-3)10-2/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
LEDER COc1nc(C)nc(N)n1
IUPAC-namn 4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 140.14
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 140.0698 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.