Läs mer
2-Amino-4'-metoxiacetofenonhydroklorid, 97 %
Produktkod. 10441674 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10441674 1 g Glasflaska 1g
10071034 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441674 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425710010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3883-94-1 | C9H11NO2·ClH | 201,65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3883-94-1
Molekylformel C9H11NO2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 201.65
MDL-nummer MFCD00193078
InChI-nyckel FZVYWBMMOSHMRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one hydrochloride, 4-methoxyphenacylamine hydrochloride, ethanone, 2-amino-1-4-methoxyphenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, chloride, pubchem22350, acmc-1ad40, 4-aminoacetyl anisole hydrochloride, 2-amino-4-methoxyacetophenone hydrochloride
PubChem CID 12487188
IUPAC-namn 2-amino-l-(4-metoxifenyl)etanon;hydroklorid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 190 °C till 193 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4COCH2NH2·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.65
Procent renhet 97%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.