Läs mer
2-amino-4-metoxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30312665
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30312665 100 mg
1 options
Produktkod. 30312665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA585020100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methoxybenzoic Acid
CAS 4294-95-5
Molekylformel C8 H9 N O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Amino-4-methoxybenzoic Acid, NSC 517873
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1ccc(C(=O)O)c(N)c1
IUPAC-namn 2-amino-4-metoxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 167.162
Formel vikt 167.058