Läs mer
2-Amino-4-methoxybenzothiazole, 97%
Produktkod. 11317736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317736 25 g 25g
11397726 1 g 1g
11307736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11358.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5464-79-9 | C8H8N2OS | 180.225 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5464-79-9
Molekylformel C8H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 180.225
MDL-nummer MFCD00005792
InChI-nyckel YEBCRAVYUWNFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methoxybenzothiazole, 4-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-amino-4-methoxy-benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-benzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazole-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy-9ci
PubChem CID 21622
IUPAC-namn 4-metoxi-l,3-bensotiazol-2-amin
LEDER COC1=C2C(=CC=C1)SC(=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Smältpunkt 153°C to 159°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 141363
Formel vikt 180.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.