Läs mer
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15470496
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470496 250 mg 250mg
15460496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53234.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 380430-55-7
Molekylformel C8H11BClNO4
Molekylvikt (g/mol) 231.439
MDL-nummer MFCD02258941
InChI-nyckel IDUSDMZTKZZVAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, hcl, 2-amino-4-methoxycarbonylphenyl boronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonylphenylboronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonyl boronic acid hydrochloride, 2-borono-5-methoxycarbonyl aniline hydrochloride, 4-methoxycarbonyl-2-aminophenylboronic acid hydrochloride, methyl 3-amino-4-boronobenzoate hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid hydrochloride
PubChem CID 16427083
IUPAC-namn (2-amino-4-methoxycarbonylphenyl)boronic acid;hydrochloride
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)N)(O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Smältpunkt 200°C to 204°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 231.44
Procent renhet 95%