Läs mer
2-Amino-4-metoxyfenol, 97 %
Produktkod. 15426577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426577 5 g 5g
15416577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33724.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 20734-76-3 | C7H9NO2 | 139,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20734-76-3
Molekylformel C7H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 139.154
MDL-nummer MFCD06616911
InChI-nyckel TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methoxy-phenol, 2-hydroxy-5-methoxyaniline, phenol, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-2-aminophenol, 3-amino-4-hydroxyanisole, asinex-reag bas 13015559, zlchem 183, acmc-1cs0c, 2-azanyl-4-methoxy-phenol, phenol,2-amino-4-methoxy
PubChem CID 1419108
IUPAC-namn 2-amino-4-metoxifenol
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methoxyphenol
Smältpunkt 135 °C till 137 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 139.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.