Läs mer
2-Amino-4-methoxypyridine, TRC
Produktkod. 30328019
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30328019 2 g
1 options
Produktkod. 30328019 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6119952G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methoxypyridine
CAS 10201-73-7
Molekylformel C6H8N2O
Kvantitet 2 g
Synonym (4-Methoxypyridin-2-yl)amine, 4-(Methyloxy)-2-pyridinamine, 4-Methoxy-2-aminopyridine, 4-Methoxypyridin-2-amine
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O/c1-9-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
LEDER COc1ccnc(N)c1
IUPAC-namn 4-methoxypyridin-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Formel vikt 124.0637